Tisk…
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32596.03EA 5800 CZK
H32596.03 H32596.MD
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Bod tání: 150…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033269
CAS číslo: 36070-80-1