Tisk…
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 97%
Varování
H32662.09EA 5670 CZK
H32662.09
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
MW: 143,17 g/mol
Bod tání: 287 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626872
CAS číslo: 20485-41-0