Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H32904.06EA
1940
CZK
H32904.06
H32904.14
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂S MW: 207,25 Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00848360 CAS číslo: 32137-76-1 |