Tisk…
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H32931.06EA 8310 CZK
H32931.06
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁FO₂
MW: 134,15 g/mol
Bod varu: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062432
CAS číslo: 55816-69-8
ADR: 3,III