Tisk…

Methyl-2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%

Varování

H33025.06EA 2400 CZK
H33025.06
Methyl-2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Methyl-2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄ClNO₃S
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01354347
CAS číslo: 551910-46-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR