Tisk…
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33510.03EA 1250 CZK
H33510.03 H33510.06
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00996243
CAS číslo: 70298-88-3