Tisk…

5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 96%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

H33776.06EA 7380 CZK
H33776.06
5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 96%
5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Vzorec: C₉H₈N₂OS
Bod tání: 181…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00992514
CAS číslo: 2503-66-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR