Tisk…
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 96%
Varování
H33929.03EA 2560 CZK
H33929.03
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₅S
MW: 369,48 g/mol
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864740
CAS číslo: 166815-96-9