Tisk…
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95%
Varování
H50351.03EA 7750 CZK
H50351.03
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664474
CAS číslo: 303144-44-7