Tisk…
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H50374.06EA 14350 CZK
H50374.06 H50374.03
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₅S
MW: 236,63 g/mol
Bod tání: 171…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052974
CAS číslo: 17243-13-9
ADR: 8,III