Tisk…
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H50826.03EA 3810 CZK
H50826.03 H50826.MD
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,2 g/mol
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861741
CAS číslo: 398489-26-4