Tisk…
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51050.03EA 4640 CZK
H51050.03 H51050.06
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094386
CAS číslo: 61478-26-0