(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H51729.14EA
16170
CZK
H51729.14
H51729.06
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186,26 g/mol Bod tání: 50…54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143194 CAS číslo: 122536-76-9 UN: 3259 ADR: 8,III |