(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H51969.06EA
10300
CZK
H51969.06
H51969.03
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Vzorec:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344,2 g/mol Bod tání: 118…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00237571 CAS číslo: 62129-39-9 |