Tisk…
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid 95%
H52175.03EA 10890 CZK
H52175.03
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid 95%
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862939
CAS číslo: 56502-01-3