2,6-Dichloro-4-methylnicotinic acid 98%
|
Varování
|
H52347.06EA
19290
CZK
H52347.06
H52347.03
H52347.MD
2,6-Dichloro-4-methylnicotinic acid 98%
2,6-Dichloro-4-methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02932724 CAS číslo: 62774-90-7 |