tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H52725.03EA
2800
CZK
H52725.03
H52725.06
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Bod tání: 106…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631214 CAS číslo: 135632-53-0 UN: 3259 ADR: 8,III |