Tisk…
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H52804.03EA 1340 CZK
H52804.03 H52804.06
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192219
CAS číslo: 29678-81-7