1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H53377.06EA
3000
CZK
H53377.06
H53377.14
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₂₁N MW: 215,77 g/mol Bod tání: 375 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00072023 CAS číslo: 1501-84-4 |