2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H53401.14EA
6760
CZK
H53401.14
H53401.06
2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Vzorec:
C₁₃H₁₇N₅O₄ MW: 307,31 g/mol Bod tání: 221…222 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005756 CAS číslo: 362-75-4 EINECS: 206-650-3 |