[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H54109.03EA
2250
CZK
H54109.03
H54109.14
H54109.06
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Vzorec:
C₇H₁₃NO₅ MW: 191,18 g/mol Bod tání: ∼ 115 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632027 CAS číslo: 42989-85-5 |