S-Phenyl-L-cysteine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H55031.06EA
3190
CZK
H55031.06
H55031.14
H55031.03
S-Phenyl-L-cysteine 97%
S-Phenyl-L-cysteine
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂S MW: 197,252 g/mol Bod tání: 200 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318758 CAS číslo: 34317-61-8 |