4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
|
Nebezpečí
|
H55209.14EA
19010
CZK
H55209.14
4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine 97%
4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine
Vzorec:
C₁₄H₂₀BrN₃O₂ MW: 342,237 g/mol Bod tání: 94…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369773 CAS číslo: 331767-56-7 ADR: 6.1,III |