tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H55211.03EA
1950
CZK
H55211.03
H55211.MD
H55211.06
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Vzorec:
C₇H₁₄BrNO₂ MW: 224,10 g/mol Bod tání: 30…32 °C |
MDL Number:
MFCD02683428 CAS číslo: 39684-80-5 |