Tisk…
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55214.03EA 2900 CZK
H55214.03 H55214.06 H55214.MD
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
MDL Number: MFCD03788435
CAS číslo: 188975-88-4