(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H55576.06EA
7460
CZK
H55576.06
H55576.MD
H55576.03
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride 99%
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₁ClN₂O MW: 138,60 g/mol Bod tání: 259…263 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00136565 CAS číslo: 7682-20-4 |