Tisk…
2-Bromo-3-hexylthiophene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H56243.06EA 4190 CZK
H56243.06 H56243.14
2-Bromo-3-hexylthiophene 98%
2-Bromo-3-hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₅BrS
MW: 247,20
Hustota: 1,240
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907959
CAS číslo: 69249-61-2