Tisk…
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidinetert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
H57071.06EA 22170 CZK
H57071.06
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,14 g/mol
Bod tání: 45…53 °C
MDL Number: MFCD08752478
CAS číslo: 939793-16-5
ADR: 9,III