Tisk…
Pyrrolidin-3-ylmethanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H57225.MDEA 4860 CZK
H57225.MD H57225.03
Pyrrolidin-3-ylmethanol ≥97%
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 165…171 °C
Hustota: 0,979
MDL Number: MFCD07773080
CAS číslo: 5082-74-6