Tisk…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥97%
Varování
H57525.03EA 4070 CZK
H57525.03
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Bod varu: 285…291 °C
Hustota: 1,089
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179040
CAS číslo: 114214-69-6