Thiophene-3-methylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H61487.03EA
6250
CZK
H61487.03
H61487.06
Thiophene-3-methylamine 97%
Thiophene-3-methylamine
Vzorec:
C₅H₇NS MW: 113,18 g/mol Bod varu: 102 °C (15 mmHg) Hustota: 1,130 |
MDL Number:
MFCD01529872 CAS číslo: 27757-86-4 ADR: 8,III |