Tisk…
3-(Bromomethyl)thiophene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61497.03EA 3880 CZK
H61497.03 H61497.06
3-(Bromomethyl)thiophene 97%
3-(Bromomethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Bod varu: 76 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,616
MDL Number: MFCD03840497
CAS číslo: 34846-44-1
EINECS: 252-247-0