Tisk…
4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H61970.MDEA 1100 CZK
H61970.MD H61970.06 H61970.03
4-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130078
CAS číslo: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1
ADR: 6.1,III