(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H62019.22EA
7790
CZK
H62019.22
H62019.14
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid
Vzorec:
C₁₆H₃₀N₂O₆ MW: 346,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038515 CAS číslo: 2483-46-7 |