(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H62473.03EA
7760
CZK
H62473.03
H62473.MD
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid 95%
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231,29 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065575 CAS číslo: 124655-17-0 |