Tisk…
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Varování
H63051.MDEA 900 CZK
H63051.MD H63051.06
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
MDL Number: MFCD07368342
CAS číslo: 1000339-51-4