Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H63092.03EA
2400
CZK
H63092.03
H63092.06
Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Vzorec:
C₈H₇Cl₂NO₂ MW: 220,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234408 CAS číslo: 40296-46-6 |