2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H63110.03EA
825
CZK
H63110.03
H63110.14
H63110.06
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrFN MW: 214,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08059542 CAS číslo: 421552-12-7 ADR: 8,III |