(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H63234.06EA
1880
CZK
H63234.06
H63234.03
H63234.14
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂ MW: 341,28 g/mol Bod tání: 182…183 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012490 CAS číslo: 32854-09-4 EINECS: 251-261-4 |