(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H63255.22EA
17020
CZK
H63255.22
H63255.06
H63255.14
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129,16 Bod tání: 277 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064346 CAS číslo: 1723-00-8 EINECS: 217-024-4 |