Tisk…

8-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 97%

Varování

H63343.MDEA 1080 CZK
H63343.MD
8-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 97%
8-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Vzorec: C₅H₃ClN₄
MW: 154,56 g/mol
Bod tání: 215…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272086
CAS číslo: 68774-77-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR