Tisk…
2-Cyanothiazole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H63425.MDEA 1570 CZK
H63425.MD H63425.06 H63425.03
2-Cyanothiazole 95%
2-Cyanothiazole
Vzorec: C₄H₂N₂S
MW: 110,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702472
CAS číslo: 1452-16-0
ADR: 6.1,III