Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H63472.03EA
5190
CZK
H63472.03
H63472.06
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Vzorec:
C₈H₅F₂NO₄ MW: 217,13 |
MDL Number:
MFCD08689670 CAS číslo: 924868-81-5 |