Tisk…
(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H63494.03EA 3230 CZK
H63494.03 H63494.06
(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Vzorec: C₂₀H₂₃NO₄
MW: 341,41 g/mol
MDL Number: MFCD00191185
CAS číslo: 128779-47-5