Tisk…
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
H63541.06EA 13800 CZK
H63541.06
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659908
CAS číslo: 170235-26-4