6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H63584.06EA
15210
CZK
H63584.06
H63584.03
H63584.MD
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834827 CAS číslo: 324028-95-7 ADR: 6.1,III |