Fmoc-Asp(OAll)-OH 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H63585.06EA
3280
CZK
H63585.06
H63585.14
H63585.03
Fmoc-Asp(OAll)-OH 98%
Fmoc-Asp(OAll)-OH
Vzorec:
C₂₂H₂₁NO₆ MW: 395,41 g/mol Bod tání: 111…115 °C |
MDL Number:
MFCD00190874 CAS číslo: 146982-24-3 |