5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H63605.06EA
1870
CZK
H63605.06
H63605.14
H63605.22
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 99+%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₀H₁₁N₃ MW: 173,21 g/mol Bod tání: 114…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020727 CAS číslo: 1131-18-6 EINECS: 214-463-3 |