Tisk…
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H63751.MDEA 2870 CZK
H63751.MD
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030352
CAS číslo: 2199-59-9