Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Varování
H63760.06EA 5070 CZK
H63760.06 H63760.MD
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115725
CAS číslo: 35112-05-1